Få mere at vide
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone |
| CAS | 152305-23-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 O2 |
| Synonym | 2-Oxazolidinone, 4-[(4-aminophenyl)methyl]-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 4-[(4-aminophenyl)methyl]-, (S)-, (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone, (4S)-4-(4-Aminobenzyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Aminophenylmethyl-oxazolidine-2-one, (S)-4-(4-Aminobenzyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone, ZTR 5, (4S)-4-(4-aminobenzyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one, Zolmitriptan Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1 |
| IUPAC navn | (4S)-4-[(4-aminophenyl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one |
| Vis mere |