Få mere at vide
(S)-4-((3-Chloro-4-methoxybenzyl)amino)-2-(2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-((3-Chloro-4-methoxybenzyl)amino)-2-(2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxylic Acid |
| CAS | 330785-84-7 |
| Molekylær formel | C18H21ClN4O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Avanafil Impurity 35 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21ClN4O4/c1-27-15-5-4-11(7-14(15)19)8-20-16-13(17(25)26)9-21-18(22-16)23-6-2-3-12(23)10-24/h4-5,7,9,12,24H,2-3,6,8,10H2,1H3,(H,25,26)(H,20,21,22)/t12-/m0/s1 |
| SMIL | COC1=C(C=C(C=C1)CN=C2C(=CN=C(N2)N3CCC[C@H]3CO)C(=O)O)Cl |
| IUPAC navn | 6-[(3-chloro-4-methoxyphenyl)methylimino]-2-[(2S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-1H-pyrimidine-5-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.84 |
| Formel vægt | 392.1251 |