Få mere at vide
(S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31450759
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31450759 250 mg
31448656 25 g
31442501 1 g
31436891 5 g
31439329 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31450759 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD110573250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
CAS 78287-27-1
Molekylær formel C22H20N2O4
MDL nummer MFCD06657922
Mængde 250 mg
SMIL CCC1=C2CN3C(=CC4=C(COC(=O)[C@]4(O)CC)C3=O)C2=NC2=CC=CC=C12
Molekylvægt (g/mol) 376.41
Procent renhed 98%