Få mere at vide
(S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-3,14(4H,12H)-dione (7-Ethyl-20(S)-camptothecin), Mikromol™
Beskrivelse
(S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-3,14(4H,12H)-dione (7-Ethyl-20(S)-camptothecin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Ethyl-20(S)-camptothecin |
| CAS | 78287-27-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Ethyl-20(S)-camptothecin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C22 H20 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4,11-diethyl-4-hydroxy-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4,11-diethyl-4-hydroxy-, (S)-, 7-Ethyl-20(S)-camptothecin, 7-Ethylcamptothecin, SN 22, Irinotecan Related Compound E, Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Impurity F, Irinotecan Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20N2O4/c1-3-12-13-7-5-6-8-17(13)23-19-14(12)10-24-18(19)9-16-15(20(24)25)11-28-21(26)22(16,27)4-2/h5-9,27H,3-4,10-11H2,1-2H3/t22-/m0/s1 |
| SMIL | CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccccc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4 |
| IUPAC navn | (4S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-3,14(4H,12H)-dione |
| Vis mere |