Få mere at vide
(S)-4-(1-isopropyl)-3-(1-oxobutyl)-2-oxazolidinon, TRC
Artikelnummer. 30407540
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407540 500 mg
30397806 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30407540 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI872835500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80697-93-4
Molekylær formel C10 H17 N O3
Molekylvægt (g/mol) 199.25
IUPAC navn (4S)-3-butanoyl-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one
SMIL CCCC(=O)N1[C@H](COC1=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4-(1-Isopropyl)-3-(1-oxobutyl)-2-oxazolidinone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H17NO3/c1-4-5-9(12)11-8(7(2)3)6-14-10(11)13/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Formel vægt 199.1208