Få mere at vide
(S)-4-(1-aminoethyl)phenol, 97%
Description
(S)-4-(1-Aminoethyl)phenol anvendes som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(S)-4-(1-Aminoethyl)phenol anvendes som mellemprodukt i organisk syntese.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-(1-Aminoethyl)phenol |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3259 |
| Synonym | 4-1s-1-aminoethyl phenol, s-4-1-aminoethyl phenol, phenol, 4-1s-1-aminoethyl, s-4-1-aminoethyl-phenol, s-4-1-amino-ethyl-phenol, s-4-1-amino-aethyl-phenol, phenol,4-1s-1-aminoethyl, s-4-hydroxy-alpha-methylbenzylamine, phenol, 4-1s-1-aminoethyl-9ci, s-4-hydroxy-? inverted exclamation marka-methylbenzylamine |
| Formel vægt | 137.18 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |