Få mere at vide
(S)-4-(1-aminoethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469878
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469878 1 g 1g
15489878 250 mg 250mg
15479878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63269.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 221670-72-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
(S)-4-(1-Aminoethyl)phenol anvendes som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-4-(1-Aminoethyl)phenol anvendes som mellemprodukt i organisk syntese.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 221670-72-0
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD03844646
InChI nøgle CDQPLIAKRDYOCB-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 41097924
IUPAC navn 4-[(1S)-1-aminoethyl]phenol
SMIL CC(N)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4-(1-Aminoethyl)phenol
Farve Hvid
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Synonym 4-1s-1-aminoethyl phenol, s-4-1-aminoethyl phenol, phenol, 4-1s-1-aminoethyl, s-4-1-aminoethyl-phenol, s-4-1-amino-ethyl-phenol, s-4-1-amino-aethyl-phenol, phenol,4-1s-1-aminoethyl, s-4-hydroxy-alpha-methylbenzylamine, phenol, 4-1s-1-aminoethyl-9ci, s-4-hydroxy-? inverted exclamation marka-methylbenzylamine
Formel vægt 137.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof