Få mere at vide
Skytec™ S-3V Pre-Formed Cup Shape Respirator
Artikelnummer. 30242962 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Mængde:
5/Pk.
Artikelnummer. Mængde
30242962 5/Pk.
1 options
Artikelnummer. 30242962 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. MMSS/ALP/S3V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.25 DKK
    222.15 DKK / Pakke med 5
    Spare 138.10 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Alpha S er specielt designet til at sikre en fremragende pasform til det mindre ansigt. Den unikke indre ansigtsforsegling hjælper med at opretholde en tæt og tæt pasform omkring hageområdet, som generelt anses for at være den største svaghed på standarddesign engangsåndedrætsværn af erfarne pasformstestere.
  • Designet til at løse et branchedækkende problem - højtydende åndedrætsværn til det mindre ansigt
  • Unik fuld indvendig ansigtsforsegling
  • Præformet næsebro fjerner behovet for regelmæssig justering
  • 4-punkts hovedremsjustering
  • Overholder EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 20
Certificeringer/compliance CE , EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Farve Hvid
Design Type Kop/støbt
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Ja
Materiale til filtreringslag Smelteblæst polypropylen
Materiale hovedstrop Tekstil Elastik, Vævet Elastik
Model- Alfa S
Mængde 5/Pk.