missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

S 3304, TRC

Artikelnummer. 30424226
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424226 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424226 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS4504051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(5-[2-(4-Methylphenyl)ethynyl]-2-thienyl)sulfonyl]-D-tryptophan
CAS 203640-27-1
Molekylær formel C24H20N2O4S2
Mængde 1 mg
Synonym S 3304, N-[[5-[2-(4-Methylphenyl)ethynyl]-2-thienyl]sulfonyl]-D-tryptophan
InChI formel InChI=1S/C24H20N2O4S2/c1-16-6-8-17(9-7-16)10-11-19-12-13-23(31-19)32(29,30)26-22(24(27)28)14-18-15-25-21-5-3-2-4-20(18)21/h2-9,12-13,15,22,25-26H,14H2,1H3,(H,27,28)/t22-/m1/s1
SMIL Cc1ccc(cc1)C#Cc2ccc(s2)S(=O)(=O)N[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[[5-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]thiophen-2-yl]sulfonylamino]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 464.56
Formel vægt 464.0864
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.