Få mere at vide
(S)-3-((R)-5-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl)-4-phenyloxazolidin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-((R)-5-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl)-4-phenyloxazolidin-2-one |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20FNO4/c21-16-11-9-15(10-12-16)18(23)7-4-8-19(24)22-17(13-26-20(22)25)14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,9-12,17-18,23H,4,7-8,13H2/t17-,18-/m1/s1 |
| Formel vægt | 357.1376 |