Få mere at vide
(S)-(-)-3-Pyrrolidinol, 98+%
Artikelnummer. 10094053 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10094053
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 100243-39-8 | C4H10NO | 88.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100243-39-8
Molekylær formel C4H10NO
Molekylvægt (g/mol) 88.13
MDL nummer MFCD00192426
InChI nøgle JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-O
Synonym s-pyrrolidin-3-ol, s-3-hydroxypyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-ol, s-3-pyrrolidinol, s---3-pyrrolidinol, 3-pyrrolidinol, 3s, 3s-3-pyrrolidinol, 3s-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-pyrrolidine, s---3-hydroxypyrrolidine
PubChem CID 2733874
IUPAC navn (3S)-pyrrolidin-3-ol
SMIL O[C@H]1CC[NH2+]C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-3-Pyrrolidinol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.0480g/mL
Kogepunkt 108°C to 110°C (8.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4870 to 1.491
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.048
Formel vægt 87.12
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-3-Pyrrolidinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.