Få mere at vide
(S)-(+)-3-Piperidinamine dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10891881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10891881 1 g 1g
10607230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10891881 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436520010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Chemische Identifikatoren
CAS 334618-07-4
Molekylær formel C5H14Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 173.08
MDL nummer MFCD03427036
InChI nøgle GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-3-aminopiperidine 2hcl, 3s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine 2hcl, 3-piperidinamine, dihydrochloride, 3s, 3s-3-piperidinamine dihydrochloride, 3s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-ylamine dihydrochloride
PubChem CID 16218278
SMIL Cl.Cl.NC1CCCNC1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-3-Piperidinamine dihydrochloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 217.2°C to 217.9°C
Farve White
Elementær analyse 33.31 to 36.09% C, 15.53 to 16.83% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Specifik rotation +15° to +25° (20°C, 589nm) (c=1, water)
IUPAC navn piperidin-3-amine dihydrochloride
Formel vægt 173.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-3-Piperidinamine dihydrochloride, 97%
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.