missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-3-Phenyl-Beta-alanine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Phenyl-beta-alanine Hydrochloride |
| CAS | 83649-47-2 |
| Molekylær formel | C9 H11 N O2 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzenepropanoic acid','β-amino-','hydrochloride (1:1)','(βS)-, Benzenepropanoic acid','β-amino-','hydrochloride','(S)-, Benzenepropanoic acid','β-amino-','hydrochloride','(βS)- (9CI), (+)-(3S)-3-Amino-3-phenylpropionic acid hydrochloride, (-)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride, (S)-(-)-3-Amino-3-phenylpropionic acid hydrochloride, (S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride, (S)-3-Amino-3-phenylpropionic acid hydrochloride, (S)-3-Phenyl-β-alanine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12);1H/t8-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@@H](CC(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | (3S)-3-amino-3-phenylpropanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.65 |
| Formel vægt | 201.0557 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?