missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-3-Phenyl-Beta-alanine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30412499
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412499 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412499 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3194205G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-3-Phenyl-beta-alanine Hydrochloride
CAS 83649-47-2
Molekylær formel C9 H11 N O2 . Cl H
Mængde 5 g
Synonym Benzenepropanoic acid','β-amino-','hydrochloride (1:1)','(βS)-, Benzenepropanoic acid','β-amino-','hydrochloride','(S)-, Benzenepropanoic acid','β-amino-','hydrochloride','(βS)- (9CI), (+)-(3S)-3-Amino-3-phenylpropionic acid hydrochloride, (-)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride, (S)-(-)-3-Amino-3-phenylpropionic acid hydrochloride, (S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride, (S)-3-Amino-3-phenylpropionic acid hydrochloride, (S)-3-Phenyl-β-alanine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12);1H/t8-;/m0./s1
SMIL Cl.N[C@@H](CC(=O)O)c1ccccc1
IUPAC navn (3S)-3-amino-3-phenylpropanoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 201.65
Formel vægt 201.0557
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.