Få mere at vide
(S)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15595926 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15595926 1 g 1g
15505936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15595926 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456820010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1022094-03-6
Molekylær formel C5H11NO·ClH
Molekylvægt (g/mol) 137.61
InChI nøgle MSOCQCWIEBVSLF-JEDNCBNOSA-N
Synonym s-3-methylmorpholine hydrochloride, s-3-methylmorpholine hcl, 3s-3-methylmorpholine hydrochloride, s-3-methyl-morpholine hydrochloride, s-3-methyl morpholine hydrochloride, c5h11no.clh, s-3-methylmorpholinehydrochloride, s-3-methylmorpholin hydrochloride, 3s-3-methylmorpholine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 53486469
IUPAC navn (3S)-3-methylmorpholine;hydrochloride
SMIL CC1COCCN1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Smeltepunkt 121.0°C to 124.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 137.61
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.