Få mere at vide
(S)-(+)-3-Methyl-2-butanol, 99%
Artikelnummer. 11337426
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337426 100 mg 100mg
11327426 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09431.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1517-66-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Det er et farmaceutisk og organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et farmaceutisk
og organisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Sørg for ventilation. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1517-66-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00064271
InChI nøgle MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-3-methyl-2-butanol, 2s-3-methylbutan-2-ol, 2-butanol, 3-methyl-, 2s, +-3-methyl-2-butanol, 3-methyl-2-butanol #, s-3-methyl-2-butanol, s-3-methyl-butan-2-ol, unii-2nk7o363q6 component, unii-93ff0f303r component
PubChem CID 6999784
IUPAC navn (2S)-3-methylbutan-2-ol
SMIL CC(C)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-3-Methyl-2-butanol
Tæthed 0.81
Kogepunkt 112°C
Flammepunkt 26°C (78°F)
Brydningsindeks 1.409
Mængde 100 mg
FN nummer UN1105
Beilstein 1718801
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Optisk rotation +5° (Neat)
Formel vægt 88.15
Procent renhed 99%