Få mere at vide
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10580594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10580594 25 g Glasflaske 25g
10183491 1 g Glass bottle 1g
10153591 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10580594 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304430250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86087-23-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86087-23-2
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00064327
InChI nøgle XDPCNPCKDGQBAN-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-3-hydroxytetrahydrofuran, s-tetrahydrofuran-3-ol, s-3-hydroxytetrahydrofuran, 3s-oxolan-3-ol, s-+-tetrahydro-3-furanol, s-tetrahydro-3-furanol, s-+-tetrahyro-3-furanol, 3s-tetrahydrofuran-3-ol, s-tetrahydro-furan-3-ol, 3-furanol, tetrahydro-, 3s
PubChem CID 2733227
IUPAC navn (3S)-oxolan-3-ol
SMIL C1COCC1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
CAS min % 98.5
Farve Farveløs til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2980g/mL
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4490 to 1.4510
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.298
Kogepunkt 80.0°C (15.0 mmHg)
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water.
Formel vægt 88.11
Procent renhed 99%