Få mere at vide
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran, 98%
Artikelnummer. 15482958
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482958 5 g 5g
15472958 1 g 1g
15492958 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56476.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86087-23-2 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86087-23-2
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00064327
InChI nøgle XDPCNPCKDGQBAN-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-3-hydroxytetrahydrofuran, s-tetrahydrofuran-3-ol, s-3-hydroxytetrahydrofuran, 3s-oxolan-3-ol, s-+-tetrahydro-3-furanol, s-tetrahydro-3-furanol, s-+-tetrahyro-3-furanol, 3s-tetrahydrofuran-3-ol, s-tetrahydro-furan-3-ol, 3-furanol, tetrahydro-, 3s
PubChem CID 2733227
IUPAC navn (3S)-oxolan-3-ol
SMIL C1COCC1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Tæthed 1.103
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.45
Beilstein 4652609
Kogepunkt 80°C (15 mmHg)
Formel vægt 88.11
Procent renhed 98%