Få mere at vide
(S)-3-Hydroxypyrrolidin, TRC
Artikelnummer. 30403744
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30403744 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30403744 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH953668100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S)-3-Hydroxypyrrolidine
CAS 100243-39-8
Molekylær formel C4 H9 N O
Mængde 100 mg
Synonym 3-Pyrrolidinol, (3S)- (9CI, ACI), (3S)-3-Pyrrolidinol (ACI), 3-Pyrrolidinol, (S)- (ZCI), (+)-3-Pyrrolidinol, (3S)-3-Hydroxypyrrolidine, (3S)-Pyrrolidinol, (S)-(+)-3-Pyrrolidinol, (S)-3-Hydroxypyrrolidine, (S)-3-Pyrrolidinol, 3-(S)-Hydroxypyrrolidine
InChI formel InChI=1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2/t4-/m0/s1
SMIL O[C@H]1CCNC1
IUPAC navn (3S)-pyrrolidin-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 87.12
Formel vægt 87.068