Få mere at vide
(S)-3-hydroxypyrrolidin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30405609
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30405609 25 g
1 options
Artikelnummer. 30405609 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95029025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride
CAS 122536-94-1
Molekylær formel C4H9NO . (HCl)
Mængde 25 g
Synonym (3S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (3S)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (3S)-Pyrrolidin-3-ol Hydrochloride, (S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (S)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, 3(S)-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m0./s1
SMIL Cl.O[C@H]1CCNC1
IUPAC navn (3S)-pyrrolidin-3-ol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 123.58
Formel vægt 123.0451