Få mere at vide
(S)-3-hydroxypyrrolidin hydrochlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 122536-94-1 |
| Molekylær formel | C4H9NO . (HCl) |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (3S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (3S)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (3S)-Pyrrolidin-3-ol Hydrochloride, (S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (S)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, 3(S)-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.O[C@H]1CCNC1 |
| IUPAC navn | (3S)-pyrrolidin-3-ol; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.58 |
| Formel vægt | 123.0451 |