Få mere at vide
(S)-3-hydroxypyrrolidin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15479577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479577 5 g 5g
15469577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52815.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122536-94-1 | C4H10ClNO | 123,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122536-94-1
Molekylær formel C4H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 123.58
MDL nummer MFCD00272298
InChI nøgle QPMSJEFZULFYTB-WCCKRBBISA-N
Synonym s-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, 3s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, s-+-3-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-hydroxypyrrolidine-hcl, s-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3s-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-pyrrolidinol hcl, s-pyrrolidin-3-ol, hcl, s---3-pyrrolidinol hydrochloride
PubChem CID 22309122
IUPAC navn (3S)-pyrrolidin-3-ol;hydrochlorid
SMIL C1CNCC1O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Smeltepunkt 106 °C til 107 °C
Kogepunkt 108 °C til 110 °C (8 mmHg)
Mængde 5 g
Formel vægt 123.58
Procent renhed 97%