Få mere at vide
(S)-3-hydroxypyrrolidin hydrochlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 106°C to 107°C |
| Kogepunkt | 108°C to 110°C (8 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 123.58 |
| Procent renhed | 97% |