Få mere at vide
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidin, 97+%, ee 98+%
Artikelnummer. 11358856
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358856 5 g 5g
11368856 250 mg 250mg
11348856 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19498.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 100243-39-8 | C4H10NO | 88,13 g/mol
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Den er hygroskopisk og følsom over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100243-39-8
Molekylær formel C4H10NO
Molekylvægt (g/mol) 88.13
MDL nummer MFCD00192426
InChI nøgle JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-O
Synonym s-pyrrolidin-3-ol, s-3-hydroxypyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-ol, s-3-pyrrolidinol, s---3-pyrrolidinol, 3-pyrrolidinol, 3s, 3s-3-pyrrolidinol, 3s-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-pyrrolidine, s---3-hydroxypyrrolidine
PubChem CID 2733874
SMIL O[C@H]1CC[NH2+]C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
Smeltepunkt 15 °C
Tæthed 1.048
Kogepunkt 108 °C til 110 °C (8 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Assay Procent Noter ee 99 %
Brydningsindeks 1.49
Mængde 5 g
Beilstein 4652606
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Optisk rotation −6,5° (c=3,5 i methanol)
IUPAC navn (3S)-pyrrolidin-3-ol
Formel vægt 87.12
Procent renhed 99%