Få mere at vide
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidin, 97+%, ee 98+%
Beskrivelse
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Den er hygroskopisk og følsom over for luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine |
| Smeltepunkt | 15°C |
| Tæthed | 1.048 |
| Kogepunkt | 108°C to 110°C (8 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Assay Procent Noter | ee 99 % |
| Brydningsindeks | 1.49 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 4652606 |
| Følsomhed | Air sensitive; Hygroscopic |
| Vis mere |