missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-3-Hydroxypyrrolidin-2-one, TRC

Artikelnummer. 30407282
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30407282 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407282 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9536782.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-3-Hydroxypyrrolidin-2-one
CAS 34368-52-0
Molekylær formel C4H7NO2
Mængde 2.5 g
Synonym Amikacin Impurity 7
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2/c6-3-1-2-5-4(3)7/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m0/s1
SMIL O[C@H]1CCNC1=O
IUPAC navn (3S)-3-hydroxypyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 101.1
Formel vægt 101.0477
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.