Få mere at vide
S-(3-Hydroxypropyl)-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-(3-Hydroxypropyl)cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3S/c7-5(6(9)10)4-11-3-1-2-8/h5,8H,1-4,7H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 179.0616 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |