Få mere at vide
(S)-3-Hydroxyisobutyric Acid Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Hydroxyisobutyric Acid Potassium Salt |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3.K/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 142.0032 |