Få mere at vide
(S)-3’-Hydroxy-N-methylcoclaurine Hydrochloride (~75% ee), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3’-Hydroxy-N-methylcoclaurine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO4.ClH/c1-19-6-5-12-9-18(23-2)17(22)10-13(12)14(19)7-11-3-4-15(20)16(21)8-11;/h3-4,8-10,14,20-22H,5-7H2,1-2H3;1H/t14-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 351.12 |
| Procent renhed | >95% |