missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-3-Hydroxy Myristic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Hydroxymyristic Acid |
| CAS | 35683-15-9 |
| Molekylær formel | C14 H28 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)/t13-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC[C@H](O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | (3S)-3-hydroxytetradecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.37 |
| Formel vægt | 244.2038 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?