Få mere at vide
(S)-3-Hydroxy Myristic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Hydroxymyristic Acid |
| CAS | 35683-15-9 |
| Molekylær formel | C14 H28 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)/t13-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC[C@H](O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | (3S)-3-hydroxytetradecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.37 |
| Formel vægt | 244.2038 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?