Få mere at vide
(S)-3-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-(3)-Hydroxymyristic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 76835-67-1 |
| Molekylær formel | C15 H30 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15(17)18-2/h14,16H,3-13H2,1-2H3/t14-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC[C@H](O)CC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (3S)-3-hydroxytetradecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.4 |
| Formel vægt | 258.2195 |