Få mere at vide
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-fenylpropionsyre, 98+%
Artikelnummer. 11379575
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379575 250 mg 250mg
11369575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19041.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 36567-72-3 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 36567-72-3
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00145262
InChI nøgle AYOLELPCNDVZKZ-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, ?-3-phenylhydracrylic acid, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, as, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, 98+%, unii-s2w4lws09c component, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid sum of enantiomers, gc
PubChem CID 2735057
ChEBI CHEBI:51058
IUPAC navn (3S)-3-hydroxy-3-phenylpropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Smeltepunkt 117 °C til 119 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 3197773
Optisk rotation −22° (c=4 i methanol)
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%