Få mere at vide
(S)-3-hydroxy-3-phenylpropansyre, 99%
Artikelnummer. 10625501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10625501 1 g Glasflaske 1g
10561714 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10625501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412120010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 36567-72-3 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36567-72-3
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00145262
InChI nøgle AYOLELPCNDVZKZ-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, ?-3-phenylhydracrylic acid, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, as, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, 98+%, unii-s2w4lws09c component, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid sum of enantiomers, gc
PubChem CID 2735057
ChEBI CHEBI:51058
IUPAC navn (3S)-3-hydroxy-3-phenylpropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 116.0°C to 119.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand −22.50° (20°C c=4,CH3OH)
Specifik rotation − 22.50
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Needle-like Crystals