Få mere at vide
(S)-3-hydroxy-2-methylpropansyre-d3 natriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Hydroxy-2-methylpropanoic Acid-d3 sodium salt |
| CAS | 2514847-30-2 |
| Molekylær formel | C4H4D3NaO3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1/i1D3; |
| SMIL | O=C(O[Na])[C@@H](C([2H])([2H])[2H])CO |
| IUPAC navn | natrium(S)-2-(hydroxymethyl)propanoat-3,3,3-d3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.1 |
| Formel vægt | 129.05 |