Få mere at vide
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one, TRC
Artikelnummer. 30392004
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30392004 5 mg
30390400 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30392004 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2958005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130676-64-1
Molekylær formel C22 H40 O2
Molekylvægt (g/mol) 336.55
Synonym (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one (9CI)
IUPAC navn (2S)-5-hexyl-2-undecyl-2,3-dihydropyran-6-one
SMIL CCCCCCCCCCC[C@H]1CC=C(CCCCCC)C(=O)O1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-15-17-21-19-18-20(22(23)24-21)16-14-8-6-4-2/h18,21H,3-17,19H2,1-2H3/t21-/m0/s1
Formel vægt 336.3028
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.