Få mere at vide
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one, TRC
Artikelnummer. 30390400
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30390400 50 mg
30392004 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30390400 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29580050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130676-64-1
Molekylær formel C22 H40 O2
Molekylvægt (g/mol) 336.55
Synonym (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one (9CI)
IUPAC navn (2S)-5-hexyl-2-undecyl-2,3-dihydropyran-6-one
SMIL CCCCCCCCCCC[C@H]1CC=C(CCCCCC)C(=O)O1
Specifications
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-15-17-21-19-18-20(22(23)24-21)16-14-8-6-4-2/h18,21H,3-17,19H2,1-2H3/t21-/m0/s1
Formel vægt 336.3028