Få mere at vide
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one |
| CAS | 130676-64-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C22 H40 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-15-17-21-19-18-20(22(23)24-21)16-14-8-6-4-2/h18,21H,3-17,19H2,1-2H3/t21-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC[C@H]1CC=C(CCCCCC)C(=O)O1 |
| IUPAC navn | (2S)-5-hexyl-2-undecyl-2,3-dihydropyran-6-one |
| Vis mere |