Få mere at vide
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15487695
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487695 250 mg 250mg
11441820 1 g 1g
11451820 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15487695 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27536.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 136725-53-6 | C4H9ClFN | 125,571 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136725-53-6
Molekylær formel C4H9ClFN
Molekylvægt (g/mol) 125.571
MDL nummer MFCD04038718
InChI nøgle LENYOXXELREKGZ-WCCKRBBISA-N
Synonym s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-3-fluoro-pyrrolidine hcl, s ;-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine, chloride, s-3-fluoropyrrolidine hcl
PubChem CID 16217739
IUPAC navn (3S)-3-fluorpyrrolidin;hydrochlorid
SMIL C1CNCC1F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Smeltepunkt 183 °C til 186 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 125.57
Procent renhed 97%