Få mere at vide
(S)-(-)-3-Klor-1-phenyl-1-propanol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol |
| CAS | 100306-34-1 |
| Molekylær formel | C9 H11 Cl O |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | (alphaS)-alpha-(2-Chloroethyl)benzenemethanol, alpha-(2-Chloroethyl)benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m0/s1 |
| SMIL | [C@@H](CCCl)(O)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | (1S)-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.64 |
| Formel vægt | 170.0498 |