Få mere at vide
(S)-3-Chloro-1,2-propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-Chloro-1,2-propanediol |
| CAS | 60827-45-4 |
| Molekylær formel | C3H7ClO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (2S)-3-Chloro-1,2-propanediol, (+)-3-Chloro-1,2-propanediol, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol, (S)-3-Chloro-1,2-propanediol, (S)-Monochlorohydrin, (S)-alpha-Chlorohydrin, S-(+)-alpha-Chlorohydrin |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H](O)CCl |
| IUPAC navn | (2S)-3-chloropropane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.54 |
| Formel vægt | 110.0135 |