Få mere at vide
(S)-3-Chloro-1,2-propanediol, TRC
Artikelnummer. 30350328
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30350328 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30350328 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58558510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Chloro-1,2-propanediol
CAS 60827-45-4
Molekylær formel C3H7ClO2
Mængde 10 g
Synonym (2S)-3-Chloro-1,2-propanediol, (+)-3-Chloro-1,2-propanediol, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol, (S)-3-Chloro-1,2-propanediol, (S)-Monochlorohydrin, (S)-alpha-Chlorohydrin, S-(+)-alpha-Chlorohydrin
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m1/s1
SMIL OC[C@H](O)CCl
IUPAC navn (2S)-3-chloropropane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 110.54
Formel vægt 110.0135