Få mere at vide
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol, 98%, ee 98%
Artikelnummer. 11369405
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369405 25 g 25g
11349405 1 g 1g
11359405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18556.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 60827-45-4 | C3H7ClO2 | 110.537 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60827-45-4
Molekylær formel C3H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 110.537
MDL nummer MFCD00210270
InChI nøgle SSZWWUDQMAHNAQ-GSVOUGTGSA-N
Synonym s-+-3-chloro-1,2-propanediol, s-3-chloro-1,2-propanediol, s-3-chloropropane-1,2-diol, 2s-3-chloropropane-1,2-diol, s-alpha-chlorohydrin, unii-227bd3h6h6, ccris 7386, 1,2-propanediol, 3-chloro-, s, 1,2-propanediol, 3-chloro-, 2s
PubChem CID 148904
IUPAC navn (2S)-3-chlorpropan-1,2-diol
SMIL C(C(CCl)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol
Tæthed 1.322
Kogepunkt 213°C
Flammepunkt 126°C (258°F)
Assay Procent Noter ee 98 %
Brydningsindeks 1.48
Mængde 25 g
FN nummer UN2689
Beilstein 2202929
Optisk rotation +0.9° (Neat)
Formel vægt 110.54
Procent renhed 98%