Få mere at vide
S-(3-Carboxypropyl)-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-(3-Carboxypropyl)-L-cysteine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO4S/c8-5(7(11)12)4-13-3-1-2-6(9)10/h5H,1-4,8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 207.0565 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |