Få mere at vide
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol, 99%
Artikelnummer. 11319196
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319196 5 g 5g
11329196 250 mg 250mg
11309196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11319196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20345.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2914-69-4 | C4H6O | 70.091 g/mol
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol anvendes til fremstilling af (S)-(-)-2-tert-butyldimethylsiloxybut-3-yn. Det finder anvendelse i ruthenium-katalyseret polymerisation for at få spiralformede polyacetylener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol anvendes til fremstilling af (S)-(-)-2-tert-butyldimethylsiloxybut-3-yn. Det finder anvendelse i ruthenium-katalyseret polymerisation for at få spiralformede polyacetylener.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2914-69-4
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.091
MDL nummer MFCD00190166
InChI nøgle GKPOMITUDGXOSB-BYPYZUCNSA-N
Synonym s---3-butyn-2-ol, s-3-butyn-2-ol, 2s-but-3-yn-2-ol, s-but-3-yn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2s, s---1-butyn-3-ol, 2s-3-butyn-2-ol, 3r-+-3-hydroxybut-1-yne, s---3-butyn-2-ol, purum gc
PubChem CID 6995470
IUPAC navn (2S)-but-3-yn-2-ol
SMIL CC(C#C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-3-Butyn-2-ol
Tæthed 0.891
Kogepunkt 108°C to 109°C
Flammepunkt 28°C (82°F)
Brydningsindeks 1.426
Mængde 5 g
FN nummer UN2929
Beilstein 4652597
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Optisk rotation −47° (Neat)
Formel vægt 70.09
Procent renhed 99%