Få mere at vide
(S)-3-Boc-thiazolidin-2-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 15419547
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15419547 5 g 5g
15429547 250 mg 250mg
15409547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52793.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 891192-95-3 | C9H15NO4S | 233,282 g/mol
(S)-3-Boc-thiazolidin-2-carboxylsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-3-Boc-thiazolidin-2-carboxylsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 891192-95-3
Molekylær formel C9H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 233.282
MDL nummer MFCD02682342
InChI nøgle HYAXPNDMEODKHI-LURJTMIESA-N
Synonym s-3-boc-2-thiazolidinecarboxylic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl thiazolidine-2-carboxylic acid, 2s-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid, 2,3-thiazolidinedicarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl ester, 2s, s-3-boc-thiazolidine-2-carboxylic acid, n-boc s thiazolidine-2-carboxylic acid, n-boc-s-thiazolidine-2-carboxylic acid, s-thiazolidine-2,3-dicarboxylic acid 3-tert-butyl ester, 2s-3-tert-butoxy carbonyl-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid, 2s-2,3-thiazolidinedicarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 14775612
IUPAC navn (2S)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-1,3-thiazolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCSC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 90 °C til 93 °C
Mængde 5 g
Optisk rotation −47° (c=5 i methanol)
Formel vægt 233.28
Procent renhed 97%