Få mere at vide
(S)-3-Boc-thiazolidin-2-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 15409547
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409547 1 g 1g
15429547 250 mg 250mg
15419547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15409547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52793.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 891192-95-3 | C9H15NO4S | 233,282 g/mol
(S)-3-Boc-thiazolidin-2-carboxylsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-3-Boc-thiazolidin-2-carboxylsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 891192-95-3
Molekylær formel C9H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 233.282
MDL nummer MFCD02682342
InChI nøgle HYAXPNDMEODKHI-LURJTMIESA-N
Synonym s-3-boc-2-thiazolidinecarboxylic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl thiazolidine-2-carboxylic acid, 2s-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid, 2,3-thiazolidinedicarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl ester, 2s, s-3-boc-thiazolidine-2-carboxylic acid, n-boc s thiazolidine-2-carboxylic acid, n-boc-s-thiazolidine-2-carboxylic acid, s-thiazolidine-2,3-dicarboxylic acid 3-tert-butyl ester, 2s-3-tert-butoxy carbonyl-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid, 2s-2,3-thiazolidinedicarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 14775612
IUPAC navn (2S)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-1,3-thiazolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCSC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 90°C to 93°C
Mængde 1 g
Optisk rotation −47° (c=5 in Methanol)
Formel vægt 233.28
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid