Få mere at vide
(S)-3-(Boc-amino)pyrrolidin, TRC
Artikelnummer. 30344601
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30344601 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30344601 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB62123010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
CAS 122536-76-9
Molekylær formel C9H18N2O2
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCNC1
IUPAC navn tert-butyl N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 186.25
Formel vægt 186.1368