Få mere at vide
(S)-3-(Boc-amino)pyrrolidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-(Boc-amino)pyrrolidine |
| CAS | 122536-76-9 |
| Molekylær formel | C9H18N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCNC1 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]carbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.25 |
| Formel vægt | 186.1368 |