Få mere at vide
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine, 98%
Artikelnummer. 15408187
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408187 5 g 5g
15418187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51729.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122536-76-9 | C9H18N2O2 | 186.255 g/mol
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122536-76-9
Molekylær formel C9H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.255
MDL nummer MFCD00143194
InChI nøgle DQQJBEAXSOOCPG-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-3-boc-amino pyrrolidine, s-tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, s---3-boc-amino pyrrolidine, s-3-n-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl n-3s-pyrrolidin-3-yl carbamate, s-+-3-boc-amino pyrrolidine, 3s---3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, tert-butyl s-pyrrolidin-3-ylcarbamate, s-3bocap, 3s---3-boc-amino pyrrolidine
PubChem CID 1514396
IUPAC navn tert-butyl-N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
Smeltepunkt 50°C to 54°C
FN nummer UN3259
Beilstein 5377813
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 5 g
Formel vægt 186.25
Optisk rotation −23° (c=1 in Methanol)
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed 98%